Learn More
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 kg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo | Sílice |
| Forma física | Polvo |
| Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Densidad | 2g/cm3 at 20°C |
| CAS | 7631-86-9 |