Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente de sílice 60
Código de producto. p-8012412 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de partículas:
63 μm
Entre 0,025 y 0,04 mm
Unit Size:
1 Kg
Product Code. Cantidad Tamaño de partículas unitSize
10296471 1 kg Entre 0,025 y 0,04 mm 1 Kg
10023091 1 kg 63 μm 1 Kg
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10296471
Brand: Macherey-Nagel™ 815300.1
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Tamaño de partículas Entre 0,025 y 0,04 mm
Tamaño de poro ∼60 Å
Técnica Cromatografía de columnas
Cantidad 1 kg
Área de la superficie (métrico) ∼ 500 m2/g
Tipo Sílice 60
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de columnas de baja presión
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.