Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos de repuesto SilTite™, tuercas y sellos de placa base
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Elimine las fugas con el empalme Thermo Scientific™ SilTite, que forma un sellado hermético fuerte, permanente alrededor de la columna capilar.
- Los frascos y frutos secos de metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen la misma temperatura
- coeficiente de expansión
- La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
- La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
- A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
Specifications
Specifications
| Tipo | Empalmes SilTite de repuesto |
| Descripción | 290 MT222 |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ |
| Material | Metal SilTite |
| Incluye | Pack de 10 empalmes |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.