Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos de repuesto SilTite™, tuercas y sellos de placa base
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Elimine las fugas con el empalme Thermo Scientific™ SilTite, que forma un sellado hermético fuerte, permanente alrededor de la columna capilar.
- Los frascos y frutos secos de metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen la misma temperatura
- coeficiente de expansión
- La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
- La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
- A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme de repuesto |
| Descripción | 290 MA202 |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los kits SilTite |
| Material | Metal SilTite |
| Incluye | Pack de 10 empalmes |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.