Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos de repuesto SilTite™, tuercas y sellos de placa base
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Elimine las fugas con el empalme Thermo Scientific™ SilTite, que forma un sellado hermético fuerte, permanente alrededor de la columna capilar.
- Los frascos y frutos secos de metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen la misma temperatura
- coeficiente de expansión
- La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
- La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
- A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Empalme de repuesto |
| Descripción | 290 MA203 |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los kits SilTite |
| Material | Metal SilTite |
| Incluye | Pack de 10 empalmes |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.