Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos de repuesto SilTite™, tuercas y sellos de placa base
Código de producto. 10321395 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Interfaz MS
Inyectores SSL Agilent
Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Kits de interfaz Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL e ISQ GC-MS
Todos los kits SilTite
Incluye:
Pack de 10 empalmes
Pack de 5 frutos secos
Descripción:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye Descripción unitSize
10321395 Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Pack de 10 empalmes 290 MT223 paquete de 10
10608515 Kits de interfaz Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL e ISQ GC-MS Pack de 10 empalmes 290 MA201 paquete de 10
10670616 Todos los kits SilTite Pack de 10 empalmes 290 MA202 paquete de 10
10659275 Todos los kits SilTite Pack de 10 empalmes 290 MA203 paquete de 10
10724077 Interfaz MS Pack de 5 frutos secos 290 MA205 paquete de 10
10391145 Inyectores SSL Agilent Pack de 5 frutos secos 290 MA207 paquete de 5
10565625 Interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Pack de 5 frutos secos 290 MT211 paquete de 10
10698695 Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Pack de 10 empalmes 290 MT221 paquete de 10
10713677 Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Pack de 10 empalmes 290 MT222 paquete de 10
9 options
Código de producto. 10321395
Marca: Thermo Scientific™ 290MT223
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine las fugas con el empalme Thermo Scientific™ SilTite.
Elimine las fugas con el empalme Thermo Scientific™ SilTite, que forma un sellado hermético fuerte, permanente alrededor de la columna capilar.
  • Los frascos y frutos secos de metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen la misma temperatura
  • coeficiente de expansión
  • La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
  • La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
  • A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalmes SilTite de repuesto
Descripción 290 MT223
Para utilizar con (equipo) Kit de interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Material Metal SilTite
Incluye Pack de 10 empalmes
Diámetro interior (métrico) 0,53 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.