Learn More
Thermo Scientific™ Biblioteca de ARNip de Silencer™, en placa
Descripción
- Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ ofrecen combinaciones de ARNip prediseñados de Silencer™
- Cuando esté disponible, ARNip validados de Silencer™, en placas de 96 o 384 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Biblioteca de ARNip |
| Cantidad | 4 nmol |
| Formato | Placa de 96 o 384 pocillos |
| RNAi Type | ARNip |