Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Pre-Designed siRNA
Descripción
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silencer™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 % Fiable – mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*Purificación estándar: 4 días laborables Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol) Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene ARNip seco (40 nmol) y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviado a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior. |
| Descripción | ARNip Silencer™ Select validado, 40 nmol, pureza HPLC, almacenamiento a –20 °C, potente, más específico, fiable, garantizado, incorpora las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química |
| RNAi Type | ARNip |
| Línea de productos | Silencer Select, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip Silencer™ Select validado |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 40 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.