Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. p-9699001
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
in vivo
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10524255
Marca: Ambion™ 4427038
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
  • Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
  • Los ARNip Silencer™ Select validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión génica objetiva.
  • Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento.
  • En cada experimento de ARNip, deben incluirse ARN de control positivos y negativos Silencer™ Select.
Entre las ventajas de utilizar los ARNip Silencer™ Select, se incluyen:
  • Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable: mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: Los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo.
Descripción ARNip Silencer™ Select validado
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
Línea de productos Silencer™ Select
Pureza Estándar
Cantidad 1 nmol
Temperatura (métrico) Almacenar a –20°C