Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 15551064
Change view
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
HPLC purificada
Pureza estándar
in vivo
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
1 nanomol
5 nanomoles
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pureza Cantidad unitSize
15551064 in vivo 10 μmol cada uno
10714037 Estándar 1 nmol 1 nanomol
10147724 Pureza estándar 5 nmol cada uno
30245143 Pureza estándar 5 nmol 5 nanomoles
10782097 Estándar 5 nmol 5 nanomoles
10157724 Pureza estándar 20 nmol cada uno
10584615 Estándar 20 nmol cada uno
10704617 Pureza estándar 40 nmol cada uno
10554045 Estándar 40 nmol cada uno
15581084 HPLC 1 μmol cada uno
15551084 HPLC 10 μmol cada uno
10045664 HPLC purificada 20 nmol cada uno
10055664 HPLC 40 nmol cada uno
10330995 HPLC purificada 250 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15551064 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4404012
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
  • Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química
  • Los ARNip prediseñados Silencer™ Select presentan un silenciamiento garantizado basado en su diseño probado.
  • Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento.
  • En cada experimento de ARNip, deben incluirse ARN de control positivos y negativos Silencer™ Select.
Entre las ventajas de utilizar los ARNip Silencer™ Select, se incluyen:
  • Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable: mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: Los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 ° a -30 °C)
Descripción ARNip prediseñado Silencer™ Select
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer™ Select
Pureza in vivo
Cantidad 10 μmol
Temperatura (métrico) Almacenar en congelador (de -5 ° a -30 °C)