Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Código de producto. 10330995
Change view
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
HPLC purificada
Pureza estándar
in vivo
Cantidad:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
1 nanomol
5 nanomoles
cada uno
Product Code. Pureza Cantidad unitSize
10330995 HPLC purificada 250 nmol cada uno
10714037 Estándar 1 nmol 1 nanomol
10147724 Pureza estándar 5 nmol cada uno
30245143 Pureza estándar 5 nmol 5 nanomoles
10782097 Estándar 5 nmol 5 nanomoles
10157724 Pureza estándar 20 nmol cada uno
10584615 Estándar 20 nmol cada uno
10704617 Pureza estándar 40 nmol cada uno
10554045 Estándar 40 nmol cada uno
15581084 HPLC 1 μmol cada uno
15551084 HPLC 10 μmol cada uno
10045664 HPLC purificada 20 nmol cada uno
10055664 HPLC 40 nmol cada uno
15551064 in vivo 10 μmol cada uno
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10330995
Brand: Ambion™ 4404014
This item is not returnable. View return policy
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Disponemos de una selección de ARNip Silencer™ Select, prediseñados o validados. Los ARNip Silencer™ Select prediseñados presentan silenciamiento garantizado en función de su diseño probado, mientras que los ARNip Silencer™ Select validados han demostrado funcionalmente que reducen la expresión de genes diana. Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento. Los ARN de control positivo y negativo Silence™ Select deben incluirse en cada experimento de ARNip.
Los beneficios de utilizar los ARNip Silencer™ Select son:
  • Potente – hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
  • Más específico – las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
  • Fiable – mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Garantizado – silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
  • Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. En el caso de nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
    Tiempos de respuesta aproximados*
  • Purificación estándar: 4 días laborables
  • Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
  • Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento de -20 °C
    Descripción ARNip prediseñado de Silencer™ Select, 250 nmol, HPLC purificado, para ARNi, investigación de ARN epigenética y no codificante, ARNi, ARNip
    Tipo de producto final ARNip prediseñado Silencer™ Select
    Para utilizar con (aplicación) ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip
    Tipo de producto ARNip prediseñado Silencer™ Select
    Pureza HPLC purificada
    Cantidad 250 nmol
    Tamaño de muestra 250 nmol