Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Descripción
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene ARNip seco (20 nmol) y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a –20 °C o inferior. |
| Descripción | ARNip prediseñado Silencer™ Select, 20 nmol, HPLC purificada, para ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
| Para utilizar con (aplicación) | ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, ARNi, ARNip |
| Línea de productos | Silencer Select, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip prediseñado Silencer™ Select |
| Pureza | HPLC purificada |
| Cantidad | 20 nmol |
| Tamaño de muestra | 20 nmol |