Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™ Select
Código de producto. 15501054
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
Cantidad:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
Código de producto. 15501054
Marca: Ambion™ 4399665
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
  • Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
  • Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene ARNip seco y agua sin nucleasas (1,75 ml), enviada a temperatura ambiente. Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo.
Descripción GeneAssist: ARNip Silencer™ Select con diseño personalizado
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Línea de productos Silencer™ Select
Tipo de producto ARNip con diseño personalizado
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Ambiente
Temperatura (métrico) Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior