Learn More
Ambion™ Silencer™ Pre-Designed siRNA, In Vivo
Código de producto. 10514255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 nmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10514255 250 nmol cada uno
10703847 100 nmol cada uno
2 options
Código de producto. 10514255
Marca: Ambion™ AM16831
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Las genotecas de ARNip Silencer™ incluyen combinaciones de ARNip prediseñadas de Silencer y, cuando están disponibles, ARNip validados de Silencer, en placas de 96 o 384 pocillos. El diseño de cada ARNip ha sido optimizado para un silenciamiento potente y específico. El proceso de selección de ARNip produce ARNip que son eficaces a bajas concentraciones, permitiendo experimentos de detección a 30 nM de ARNip o menos, minimizando los costes de los reactivos y los efectos fuera del objetivo.
Para garantizar la especificidad, el algoritmo de diseño de ARNip incorpora una comprobación rigurosa de todas las secuencias de ARNip. Este proceso se realiza a través de una herramienta de búsqueda de alineación modificada que identifica eficazmente las regiones cortas de alineación de secuencia que no realicen las búsquedas de BLAST. Se eliminan las secuencias que tienen regiones significativas de similitud con transcripciones fuera del objetivo, que caen en regiones polimórficas (por ejemplo, SNP) o si se predicen para que invoquen una respuesta antiviral. Además, el proceso de diseño del ARNip incorpora normas estrictas para evitar la fijación de objetivos fuera de la cadena.
  • Eficaz: ARNip meticulosamente diseñados para la potencia y la especificidad
  • Práctico: ARNip listos para usar en cantidades suficientes para cientos de transfecciones
  • Fiable: tres ARNip por objetivo aumentan la precisión de la detección, lo que resulta ideal para el análisis de vías, la identificación de objetivos y la validación
  • Integral: disponible para pequeños conjuntos de genes y para todo el genoma humano
  • Personalizable: alicuotado personalizado, agrupación y bibliotecas personalizadas disponibles
    Garantía para Silencer™ ARNip prediseñado
    Life Technologies garantiza que cuando usted compra tres ARNip prediseñados de Silencer al mismo objetivo, al menos dos de los ARNip reducirán los niveles de ARNm del objetivo en células cultivadas en un 70 % o más cuando se miden 48 horas después de la transfección con una concentración final de ARNip de 100 nM o mayor, con las condiciones descritas a continuación. Si al menos dos de los tres ARNip no inducen una reducción del ARNm del objetivo en un > 70 %, Life Technologies reemplazará una vez hasta tres ARNip prediseñados Silencer por objetivo sin coste adicional. Las solicitudes de sustitución del producto deben realizarse en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de entrega de los ARNip prediseñados Silencer. La eficacia óptima de la transfección debe confirmarse con buenas prácticas de laboratorio y un mensaje endógeno de ARNip de funcionamiento probado, como puede ser el Control de ARNip GAPDH Ambion Silencer. Para evaluar la reducción, los niveles de ARNm del objetivo en las muestras tratadas deben compararse con los de las células transfectadas con un ARNip de control no dirigido, como el control negativo n.° 1 Silencer. Recomendamos los ensayos de expresión génica Applied Biosystems TaqMan™ para cuantificar los niveles de ARNm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción ARNip prediseñado de Silencer™, 250 nmol, sólido, polvo, pureza In-vivo, almacenamiento a temperatura ambiente, Classic 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Los ARNip prediseñados de Silencer Select presentan silenciamiento garantizado basado en su diseño probado
    Tipo de producto ARNip prediseñado Silencer™
    Pureza In-vivo
    Cantidad 250 nmol
    Formulario Sólido
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.