Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™
Descripción
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
- Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química
- Los ARNip prediseñados Silencer™ Select presentan un silenciamiento garantizado basado en su diseño probado.
- Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento.
- En cada experimento de ARNip, deben incluirse ARN de control positivos y negativos Silencer™ Select.
Entre las ventajas de utilizar los ARNip Silencer™ Select, se incluyen:
- Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
- Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
- Fiable: mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
- Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: Los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
- Purificación estándar: 4 días laborables
- Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
- Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | ARNip prediseñado Silencer™ |
| RNAi Type | ARNip |
| Etiqueta o tinte | Unlabeled |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA |
| Pureza | in vivo |
| Cantidad | 10 μmol |
| Temperatura (métrico) | Almacenar a temperatura ambiente |