Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™ Select
Descripción
- Los ARNip Silencer™ Select son los clásicos 21-mers que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
- Los ARNip Silencer™ Select validados se prueban funcionalmente para reducir la expresión génica objetiva.
- Los conjuntos de bibliotecas de ARNip Silencer™ Select también están disponibles en tubos o placas para una detección de alto rendimiento.
- En cada experimento de ARNip, deben incluirse ARN de control positivos y negativos Silencer™ Select.
Entre las ventajas de utilizar los ARNip Silencer™ Select, se incluyen:
- Potente: hasta 100 veces más potente que los ARNip disponibles actualmente y con menos efectos inespecíficos
- Más específico: las modificaciones químicas LNA™ reducen los efectos inespecíficos en hasta un 90 %
- Fiable: mejoras demostradas en la uniformidad y fiabilidad de los resultados fenotípicos
- Garantizado: silenciamiento 100 % garantizado, la mejor garantía de la industria
Nota: Los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
- Purificación estándar: 4 días laborables
- Purificación mediante HPLC: 6 días laborables (20 y 40 nmol); 15 días laborables (250 nmol)
- Preparado in vivo: 15 días laborables (250 nmol)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Descripción | ARNip Silencer™ validado |
| RNAi Type | ARNip |
| Línea de productos | Silencer |
| Pureza | in vivo |
| Cantidad | 10 μmol |
| Temperatura (métrico) | Almacenar a temperatura ambiente |