Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado Silencer™
Descripción
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Las ventajas de utilizar ARNip de Silencer™ Select incluyen:
Nota: los ARNip Silencer™ prediseñados y validados se han diseñado utilizando nuestro algoritmo de primera generación y NO incluyen ninguna modificación química. Se recomiendan para completar los estudios de ARNi in vitro que se iniciaron con los ARNip Silencer™. Para nuevos estudios, se recomiendan los ARNip Silencer Select.
Tiempos de respuesta aproximados*
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los ARNip Silencer™ Select son el resultado de las mejoras recientes en el diseño del ARNip combinado con modificaciones químicas novedosas que proporcionan una reducción eficaz y específica inigualable. Nuestro ARNip que mejor se adapta a los trabajos de cultivo celular. Los ARNip Silencer™ son ARNip de 21 nucleótidos no modificados que han sido diseñados con un algoritmo de diseño más antiguo, pero rigurosamente probado. Una alternativa de menor coste a los ARNip Silencer™ Select, pero sin algunas de las mejoras de rendimiento. |
| Descripción | ARNip prediseñado CY(TM)3, 20 nmol, polvo, almacenamiento a temperatura ambiente, formato clásico de 21 mer. Incorpore las mejoras más recientes en el diseño de ARNip, los algoritmos y la química de predicción de efectos inespecíficos. Silenciamiento garantizado basado en su diseño probado. |
| RNAi Type | ARNip |
| Tipo de producto final | ARNip prediseñado Silencer |
| Etiqueta o tinte | CY™3 |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | Silencer™ Pre-Designed siRNA |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 20 nmol |
| Formulario | Polvo |