missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Citrato de sildenafilo
Descripción
Orally active, potent inhibitor of phosphodiesterase 5 (PDE5) (IC50 = 4 nM). Enhances nitric oxide-dependent relaxation of human corpus cavernosum in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate |
| CAS | 171599-83-0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C22H30N6O4S.C6H8O7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 666.7 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?