Learn More
Brand™ Pipetas de medición de clase B SILBERBRAND™ Eterna™ AR-GLAS™
Código de producto. p-8010386 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
Tolerancia:
± 0,008 mL
±0,010 ml
±0,015 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Color:
2 x verde
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia Color unitSize
11778158 2 ml 0,01 mL ±0,015 ml Blanco paquete de 12
12055302 5 mL 0,01 mL ± 0,008 mL 2 x verde paquete de 12
11853970 2 ml 0,02 mL ±0,015 ml Negro paquete de 12
12065302 1 ml 0,01 mL ±0,010 ml Amarillo 12 PCS
12075302 1 ml 0,1 ml ±0,010 ml Rojo paquete de 12
11873970 5 mL 0,1 ml ±0,05 ml Azul paquete de 12
11863970 5 mL 0,05 mL ±0,05 ml Rojo paquete de 12
11883970 20 ml 0,1 ml ±0,15 ml Verde 6 PCS
11893970 25 ml 0,1 ml ±0,15 ml Blanco 6 PCS
11788158 10 ml 0,1 ml ±0,08 ml Naranja 12 PCS
10 options
Código de producto. 11778158
Marca: Brand™ 27072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Fabricada con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™, esta pipeta de medición de clase B es ideal para la mayoría de entornos de laboratorio de investigación, científicos y de otro tipo.
  • Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™.
  • Tipo 3, con el valor cero en la parte superior.
  • Graduación de coloración ámbar.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN EN e ISO 835.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graduaciones 0,01 mL
Tolerancia ±0,015 ml
Color Blanco
Volumen (métrico) 2 ml
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.