Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
- Vidrio transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 35,3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta compacta |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Altura (métrico) | 1,5 cm |