Learn More
BRAND™ Tubo de bureta ámbar de repuesto para bureta compacta SILBERBRAND
Código de producto. p-7164799 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10788574 25 ml cada uno
10521083 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788574 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13956
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta compacta.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
  • Vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 44,8 cm
Para utilizar con (equipo) Bureta compacta
Material Vidrio de borosilicato 5.4
Altura (métrico) 1,7 cm