Learn More
BRAND™ Tubo de bureta ámbar de repuesto para bureta compacta SILBERBRAND
Código de producto. 10521083 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10521083 50 ml cada uno
10788574 25 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10521083
Marca: BRAND™ 13958
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta compacta.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato 3.3
  • Vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 69,5 cm
Para utilizar con (equipo) Bureta compacta
Material Vidrio de borosilicato 5.4
Altura (métrico) 1,8 cm