Learn More
BRAND™ Bureta compacta SILBERBRAND con tira Schellbach
Código de producto. 10042422 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10042422
Marca: BRAND™ 13908
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bureta compacta BRAND diseñada para ser rápida de desmontar y fácil de limpiar.
  • Con llave de paso de PTFE extraíble
  • Todos los componentes individuales son reemplazables
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 46,5 cm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 4 cm
Incluye Tira Schellbach negra, llave de paso
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta