Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,08 ml |
| Volumen del depósito (métrico) | 25 ml |
| Tipo | Bureta compacta |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |