Learn More
BRAND™ Bureta compacta SilberBrand™ (Boro 5.4)
Código de producto. 10550913 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10550913 50 ml cada uno
10052422 25 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10550913
Marca: BRAND™ 13928
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • La nueva generación de buretas de BRAND™
  • Con llave de paso de PTFE, rápido de desmontar y fácil de limpiar
  • Reparación sencilla: todos los componentes individuales son reemplazables
  • Vidrio de borosilicato 5.4
  • Llave de paso de PTFE extraíble
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Ámbar
    Capacidad (métrico) 50 ml
    Material Vidrio de borosilicato
    Graduaciones 0,1 ml
    Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
    Tolerancia ±0,1 ml
    Volumen del depósito (métrico) 50 ml
    Tipo Bureta compacta
    Class Clase B
    Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385