Learn More
BRAND™ Bureta automática compacta SILBERBRAND
Código de producto. p-7164772 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10586255 50 ml cada uno
10605895 25 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10586255
Marca: BRAND™ 23830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bureta automática compacta diseñada para desmontarse rápidamente y limpiarse fácilmente.
  • Fácil de reparar
  • Todos los componentes individuales son reemplazables
  • Llave de paso de PTFE desmontable
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,1 ml
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato 5.4
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Frasco de LDPE de 1000 ml
Garantía 12 meses
Tipo Bureta automática
Class Clase B