Learn More
BRAND™ Tubos de bureta de clase B SILBERBRAND para bureta económica
Código de producto. 15281149 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15281149 50 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15281149 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 10004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de bureta de clase B BRAND SILBERBRAND con marcas de graduación en negro para utilizar con un grifo de PTFE.
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tubo de descarga con diámetro exterior de 8 mm
  • Para su uso con la llave de paso de PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 86,8 cm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 4 cm
Báscula Negro