Learn More
BRAND™ Bureta SILBERBRAND con llave de paso recta
Código de producto. 15281319 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15281319 50 ml paquete de 2
15271319 25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15281319 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 13538
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bureta BRAND clase B SILBERBRAND con llave de PTFE está hecha de vidrio ámbar.
  • Límites de error según clase B, DIN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 87 cm
Material Vidrio de borosilicato 5.4
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 4 cm
Incluye Llave de PTFE
Llaves de paso Recto
Class Clase B