Descripción
- Límites de error según clase B, DIN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 66,8 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato 5.4 |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Altura (métrico) | 4 cm |
| Incluye | Llave de PTFE |
| Llaves de paso | Recto |
| Class | Clase B |