Learn More
BRAND™ Bureta SILBERBRAND con llave de paso lateral
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Tira Schellbach negra
- Válvula de aguja y llave de vidrio intercambiable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 86,9 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Banda Schellbach negra, husillo de PTFE |
| Llaves de paso | Lateral |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |