Learn More
BRAND™ Bureta automática de vidrio de borosilicato SILBERBRAND™
Código de producto. p-8004864 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10778621 25 ml cada uno
10612632 50 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10778621
Marca: BRAND™ 21912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye llave de paso de la válvula de aguja y husillo de PTFE. La bureta automática de vidrio de borosilicato BRAND™ SILBERBRAND™ está calibrada para administrar.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Bureta automática
  • Patrón de Pellet
  • Sin llave de paso intermedia
  • Sin frasco
  • Clase B
  • Tiras Schellbach
  • Incluye llave de paso de la válvula de aguja lateral con llave de PTFE
  • Graduaciones en negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Para utilizar con (equipo) Frasco, válvula de aguja, llave de paso
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tira Schellbach
Báscula Negro
Material de la llave de paso PTFE
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385