Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Bureta automática
- Patrón de Pellet
- Sin llave de paso intermedia
- Sin frasco
- Clase B
- Tiras Schellbach
- Incluye llave de paso de la válvula de aguja lateral con llave de PTFE
- Graduaciones en negro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco, válvula de aguja, llave de paso |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 ml |
| Incluye | Tira Schellbach |
| Báscula | Negro |
| Material de la llave de paso | PTFE |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |