Learn More
BRAND™ Bureta automática de vidrio de borosilicato SILBERBRAND™ con frasco
Código de producto. 10399810 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10399810 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10399810
Marca: BRAND™ 21917
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye frasco y llave de paso de válvula de aguja con husillo de PTFE. La bureta automática de vidrio de borosilicato BRAND™ SILBERBRAND™ con frasco está calibrada para administrar.
  • Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
  • Bureta automática
  • Patrón de Pellet
  • Incluye llave de paso de la válvula de aguja lateral con llave de PTFE
  • Incluye frasco
  • Clase B
  • Tiras Schellbach
  • Graduaciones en negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tira Schellbach
Material de la llave de paso PTFE Key
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385