Especificaciones
| Exactitud | Límite de error: 0,08 ml |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| N.° por paquete | 2 |
| Incluye | Llave de paso de PTFE extraíble y punta de PP |
| Volumen del depósito (métrico) | 25 ml |
| Tipo | Bureta compacta |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 385 |