Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
- Tiras Schellbach
- Puesta a cero automática
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Incluye | Sin frasco |
| Llaves de paso | Llave de paso de seguridad lateral |
| Garantía | 12 meses |