Learn More
Brand™ Pipetas graduadas tipo pistón SILBERBRAND™
Código de producto. 10708561 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,10 mL
Longitud (métrico):
360 mm
450 mm
Tolerancia:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,05 ml
±0,10 ml
±0,20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10708561
Marca: Brand™ 31106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™. Las pipetas graduadas tipo pistón BRAND™ Silberbrand™ incluyen pistón integrado con resorte de retención para ayudar con el pipeteo. Calibradas para administrar (TD, Ex). Las graduaciones en esmalte blanco de alto contraste facilitan y agilizan la evaluación de volumen.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Pistón integrado con muelle de retención que ayuda con el pipeteo.
  • Las graduaciones en esmalte blanco de alto contraste facilitan y agilizan la evaluación de volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Blanca
Graduaciones 0,01 mL
Tipo de graduación Esmalte
Tolerancia ±0,01 ml
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 360 mm