Learn More
Thermo Scientific™ Viales silanizados de vidrio
Código de producto. p-4526487
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
2 mL
8 mL
20 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo
Tapón de rosca con septo
N.º por caja:
72
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tipo de tapón N.º por caja unitSize
16684764 2 mL Ámbar Tapón de rosca con septo 100 paquete de 100
15940331 2 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior cerrada) 100 paquete de 100
16534654 2 mL Ámbar Tapón de rosca (parte superior cerrada) 100 paquete de 100
15350957 8 mL Ámbar Tapón de rosca con septo 100 paquete de 100
15321727 20 ml Ámbar Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo 72 paquete de 72
15381727 20 ml Transparente Tapón de rosca (parte superior cerrada) con septo 72 paquete de 72
6 options
Código de producto. 16684764
Marca: Thermo Scientific™ SAASV22
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales con estos viales silanizados pretratados.
Ahorre tiempo y minimice los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.Los viales silanizados de vidrio Thermo Scientific™ están tratados con un método de silanización con deposición en fase de vapor.Los tratamientos de desactivación de la superficie como la silanización y la siliconización pueden representar un papel importante en la preservación de la integridad de algunos materiales o extractos almacenados en los recipientes de vidrio.La modificación de la superficie elimina los centros activos de las superficies de vidrio de borosilicato.
  • Están silanizados para ahorrar tiempo y minimizar los costes de gestión de residuos al realizar análisis cuantitativos o almacenar materiales.
  • El agente sililante reacciona con los grupos activos de la superficie de vidrio para que sean menos reactivos y evita que los materiales se adhieran a la superficie del recipiente para maximizar la recuperación de los analitos traza.
Información para pedidos:
Caja de 100 unidades
Incluye:
Certificado de conformidad
Recomendada para:
Vidrio desactivado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial de vidrio ámbar con tapón de rosca de 12 x 32
Material (revestimiento) PTFE/silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,472 in, 11,99 mm
Color Ámbar
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) 2 mL
Altura (imperial) 1,26 in
N.º por caja 100
Volumen (imperial) 0,068 oz
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapón de rosca con septo
Cantidad 100 cajas
Tamaño del tapón 8-425
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Vial