missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIL1 Monoclonal Antibody (OTI3B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200010878
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17533031 30 μL 30 microlitros
17513031 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17533031

Marca: Origene Technologies TA501010S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIL1 Monoclonal antibody specifically detects SIL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno SIL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B11
Concentración 0.52 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TUBA8
N.º de referencia del gen Q9NY65
Alias de gen 1810057E01Rik; AI042831; BAP; BiP-associated protein; endoplasmic reticulum chaperone SIL1 homolog (S. cerevisiae); homolog of yeast; MSS; Nucleotide exchange factor SIL1; SIL1; SIL1 homolog, endoplasmic reticulum chaperone; SIL1 nucleotide exchange factor; SIL1 protein; SIL1-like protein endoplasmic reticulum chaperone; ULG5; UNQ545/PRO836; wz
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human TUBA8 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51807
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.