missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIL1 Monoclonal Antibody (OTI3B11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17513031
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17513031 100 μL 100 microlitros
17533031 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17513031

Marca: Origene Technologies TA501010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a resident endoplasmic reticulum (ER), N-linked glycoprotein with an N-terminal ER targeting sequence, 2 putative N-glycosylation sites, and a C-terminal ER retention signal. This protein functions as a nucleotide exchange factor for another unfolded protein response protein. Mutations in this gene have been associated with Marinesco-Sjogren syndrome. Alternate transcriptional splice variants have been characterized.

Especificaciones

Antígeno SIL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B11
Concentración 0.52 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SIL1
N.º de referencia del gen Q9H173
Alias de gen BAP, MSS, ULG5
Símbolos de los genes SIL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SIL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64374
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.