Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sIL-6ST/gp130/CD130 humano
Código de producto. 15495043
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15495043
Marca: Invitrogen™ EHIL6ST
ELISA
The Human Interleukin 6 ST/GP130/CD130(Hu IL-6ST) ELISA quantitates Hu IL-6ST in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-6ST. Principle of the method The Human IL-6ST solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína que codifica este gen es un transductor de señal que comparten muchas citocinas, incluyendo la interleucina 6 (IL6), el factor neurotrófico ciliar (CNTF), el factor inhibidor de la leucemia (LIF) y la oncostatina M (OSM). Esta proteína funciona como parte del complejo receptor de citocinas. La activación de esta proteína depende de la unión de las citocinas a sus receptores. La vIL6, una proteína relacionada con la IL6 y codificada por el herpesvirus asociado al sarcoma de Kaposi, puede eludir el receptor de la interleucina 6 (IL6R) y activar directamente esta proteína. Los estudios de KnockOut en ratones sugirieron un papel crítico del gen que codifica esta proteína en la regulación de la apoptosis de los miocitos. Se han descrito variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican isoformas distintas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P40189
Intervalo del ensayo 8,23-6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg
Intervalo de calibración De 4 pg/ml a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3572
Símbolo de gen CD130,CDW130,GP130,IL-6RB
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD130, CDW130, GP130, IL-6RB
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min