Learn More
Endecotts SIKT 200X50 RFR 4,50MM ENDECOTTS ISO 3310-1
Marca:  Endecotts 200SIW4.50
SIKT 200X50 RFR 4,50MM ENDECOTTS ISO 3310-1
Código de producto. 11557464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / cada uno
    Ahorro 1.59€
    1% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-04-2026