missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIK1/SIK2/SIK3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16622695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16622695 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16622695

Marca: Invitrogen PA5106254

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

SIK2/SIK3 Polyclonal Antibody

SIK2/SIK3 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIK1/SIK2/SIK3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SIK1
N.º de referencia del gen P57059, Q60670, Q6P4S6, Q8CFH6, Q9H0K1, Q9R1U5, Q9Y2K2
Alias de gen QIK; QSK
Símbolos de los genes SIK1, SIK2, SIK3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SIK1(Accession P57059), corresponding to amino acid residues K164-L214.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 150094, 17691, 23235, 23387, 235344, 315649, 59329, 684112, 70661
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.