Learn More
Epredia™ Hematoxilina Signature Series™
Código de producto. 10872300 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
10872300 0,47 l (1 pinta) 4 PCS
1 options
Código de producto. 10872300 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 7212
Obtenga unos resultados que superen a los de las hematoxilinas de Gill o Harris con este producto con fórmula exclusiva.
  • No requiere filtración
  • Tiñe hasta 2500 portaobjetos por 475 ml (1 pinta)
  • Detalle nuclear nítido y bien definido
  • Leve afinidad para tinción de mucopolisacárido ácido (mucina)
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina
Cantidad 0,47 l (1 pinta)
compliance-icons
Nombre del producto
  • STAIN HEMATOXYLIN 7212 4X1PT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol, Acetic acid