Learn More
Epredia™ Signature Series™ Hematoxylin 2
Código de producto. p-4530224 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
10066478 0,47 l (1 pinta) 4 PCS
1 options
Código de producto. 10066478 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 7231
Obtenga resultados visualmente similares a los de Gill 2 y 3 con este producto formulado de forma exclusiva.
  • No requiere filtración
  • Tiñe hasta 2500 portaobjetos por 475 ml (1 pinta)
  • Forma parte del sistema de tinción Signature Series
  • Delineación bien definida y nítida de cromatina nuclear
Disponible en envases de 5 l
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina 2
Cantidad 0,47 l (1 pinta)
compliance-icons
Nombre del producto
  • X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol, Acetic acid