Learn More
Epredia™ Hematoxilina 1 7221 Richard-Allan Scientific™ Signature Series
Código de producto. p-4530250 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
Tamaño de la unidad:
4 PCS
10128118 0,47 l (1 pinta) 4 PCS
1 options
Código de producto. 10128118
Marca: Epredia™ 7221
Obtenga resultados visualmente similares a los de Gill 1 y 2 con este producto formulado de forma exclusiva.
Obtenga resultados visualmente similares a los de Gill 1 y 2 con la hematoxilina 1 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, un producto formulado de forma exclusiva.
  • No requiere filtración
  • Tiñe hasta 2500 portaobjetos por 475 ml (1 pinta)
  • Forma parte del sistema de tinción Signature Series
  • Delineación bien definida y nítida de cromatina nuclear
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina 1
Cantidad 0,47 l (1 pinta)
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.,EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .