Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Código de producto. 10435339 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (4 pinta)
1 gal
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
10435339 1 gal cada uno
10465680 0,47 l (4 pinta) 4 PCS
2 options
Código de producto. 10435339
Marca: Epredia™ 7501R
Logre unos resultados similares a los de las tinciones de Papanicolaou convencionales con Epredia™ Signature Series Cyto-Stain™, una tinción citoplasmática de formulación exclusiva
  • Se puede utilizar para todo tipo de procedimientos ginecológicos y no ginecológicos
  • Reduce el tiempo de tinción
  • Rentable porque el usuario solo realiza una contratinción
  • Cyto-Stain proporciona una amplia gama de colores citoplasmáticos comunes y controla las intensidades de tinción
  • Cyto-Stain G es una modificación para producir tonos cianófilos más verdes en células basales e intermedias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tinción citoplasmática
Cantidad 1 gal