Descripción
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Thermo Scientific™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Grosor 1:
- de 0,13 a 0,17 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 24 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Grosor (métrico) | Entre 0,13 y 0,17 mm |
| Dimensiones (L x An) | 50 x 24 mm |
| Cantidad | Case of 10 Pk. (68-72/pack) |