Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de vidrio Signature Series
Código de producto. 12648066 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 24 mm
50 x 24 mm
60 x 24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12648066 40 x 24 mm paquete de 10
12658066 50 x 24 mm paquete de 10
12668066 60 x 24 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12648066 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 12440S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Epredia™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Thermo Scientific™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Grosor 1:
  • de 0,13 a 0,17 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 24 mm
Anchura (métrico) 40 mm
Grosor (métrico) Entre 0,13 y 0,17 mm
Dimensiones (L x An) 40 x 24 mm
Cantidad Case of 10 Pk. (68-72/pack)