Learn More
Epredia™ Signature Series™ Clear-Rite 3™
Código de producto. p-4532354 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 gal
Tamaño de la unidad:
15.14 litro
10138198 4 x 1 gal 15.14 litro
1 options
Código de producto. 10138198
Proveedor: Epredia™ 6901
Includes
(4) botellas de 1 galón
Realice una desparafinización y limpieza completas durante el proceso de tinción con Epredia™ Signature Series Clear-Rite 3.
Proporcione la desparafinación y el aclarado completos durante el proceso de tinción con Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Clear-Rite™ 3, una combinación única de hidrocarburos alifáticos isoparafínicos.
  • Olor muy bajo; sin benceno
  • Uso en todos los procesadores de tejidos y equipos de tinción automáticos
  • No produce muestras duras o quebradizas, incluso después de una exposición prolongada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agente de compensación
Cantidad 4 x 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: proprietary mixtureof aliphatic hydrocarbons