Learn More
Epredia™ Reactivo azuleante Signature Series™
Código de producto. p-4532353 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
4 x 1 gal.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
Código de producto. 10862090
Marca: Epredia™ 7301
Garantice la obtención de detalles nucleares nítidos gracias al reactivo azuleante Epredia™ Signature Series listo para su uso.
  • Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0)
  • Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
  • Solo requiere un minuto de enjuague con agua, en comparación con los reactivos azules convencionales, que requieren hasta cinco minutos
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo azulante
Cantidad 1 gal
pH 8
Formulario Líquido